Learn More
Greiner Bio-One Plasmaröhrchen mit Lithium-Heparin und Gel
Für Bestimmungen in der klinischen Chemie und Immunchemie
Marke: Greiner Bio-One 456087
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die innere Röhrchenwand ist mit Lithiumheparin beschichtet, einem Antikoagulans, das sich an Antithrombine bindet und die Gerinnungskaskade blockiert, wodurch eine Plasmaprobe entsteht.
- Enthalten ein Barrieregel im Röhrchen, das sich nach oben bewegt, um während der Zentrifugation eine stabile Barriere zwischen Plasma und Zellen zu bilden. Plasma kann direkt aus dem Röhrchen angesaugt werden, wodurch ein Transfer entfällt
- Glasklar mit gleicher oder besserer Leistung
- Durch Spritzguss praktisch unzerbrechlich, daher sicherer als Glas
- Haltbarkeit der Röhrchen: 18 Monate ab dem Herstellungsdatum
- Die nicht schraubbaren Sicherheitsverschlüsse können mit einem sanften Ziehen entfernt werden
Spezifikation
Lithium-Heparin | |
5 mL | |
13 x 100 mm |
Safety Pull Cap | |
Grün mit gelbem Ring | |
13 x 100 mm |