Learn More
Greiner Bio-One Zubehör für MiniCollect™ Kapillarblutentnahmesystem
Zur Verwendung mit dem MiniCollect Kapillar-Blutentnahmesystem
214.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Greiner Vacuette MiniCollect Kapillarblutentnahmesystem |
---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Röhrchengröße | dimColor | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Röhrchengröße | dimColor | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13058602
|
Greiner Bio-One
450434 |
EDTA-Schlauch | 80 μl |
214.00 €
1000 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Kapillare oder Trichter können in MiniCollect Röhrchen eingesetzt werden, ohne die Kappe zu entfernen
- 13 × 75 mm Trägerröhrchen erleichtern die Barcode-Etikettierung, Zentrifugation und Lagerung
- Verwenden Sie ein bernsteinfarbenes Trägerröhrchen für die Abschirmung lichtempfindlicher Analyten
Spezifikation
Greiner Vacuette MiniCollect Kapillarblutentnahmesystem |