Learn More
Socorex™ 341050 KAPI.ROEHR. F.KAPI .PIP., ACURA 841GRUEN, 10 10 BIS 50 UL (VE=200 ST.)
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 bis 50 μl
Packungsgröße:
200 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 10 bis 50 μl |
| Farbe | Grün |
| Menge | 200/Packung |
| Produkttyp | Kapillarröhrchen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Acura 846 Positive Displacement Pipette |
| Material | Glas |