Learn More
Cole-Parmer™ 20ML THERMISCHES FETT
Thermal Transfer Compound increases thermal conductivity in thermo wells for faster response time.
Marke:  Cole-Parmer™ 93785-61
Artikelnummer. 11840500
  • 140.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Designed to transfer heat away from heat-generating components.
  • Silicone-free heat sink compound increases thermal conductivity in thermo wells for faster response time in comparison to air.
Spezifikation
Spezifikation
Increases thermal conductivity.
4 oz.
Wärmeleitpaste
Fett
113.4 g
Thermo Wells