Learn More
Deutsch Neumann™ Stopfen aus Naturkautschuk, grau
Artikelnummer. 10169890
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3,5mm
5mm
8mm
10,5mm
12,8mm
14mm
17mm
18mm
21mm
23mm
26mm
29mm
31mm
36mm
41mm
47mm
50,5mm
56mm
60mm
64,5mm
71mm
94mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
Artikelnummer. 10169890
Marke: Deutsch Neumann™ 1010121
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum sicheren Verschließen von Laborinstrumenten. Deutsch Neumann™ Stopfen aus grauem Naturkautschuk eignen sich für allgemeine Anwendungen.
  • Gemäß DIN 12 871
  • Durometer 40 Shore A
  • In einer großen Auswahl an Größen lieferbar
Spezifikation
Höhe (metrisch) 30 mm
Menge Je 1
Farbe Grau
Diameter (Metric) Bottom 21mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 27mm
Material Naturkautschuk
Produkttyp Stopfen