Learn More
Deutsch Neumann™ Distanzstücke aus Naturkautschuk, grau
Optimal für allgemeine Laboranwendungen geeignet. Deutsch Neumann™ Graue Abstandhalter aus Gummi zum Filtern (GUKO) werden aus Naturkautschuk gefertigt.
Marke: Deutsch Neumann™ 2010181
Beschreibung
- Durometer 40 Shore A
- Ausgezeichnete Flexibilität bei Kälte
- Hohe Zugfestigkeit und Elastizität
Spezifikation
Grau | |
Je 1 | |
40 mm | |
66 mm |
Naturkautschuk | |
Abstandshalter | |
89 mm |