Learn More
Fisherbrand™ Mikrobiologischer Inkubator mit Schwerkraftkonvektion
Digitale Steuerung
Marke: Fisherbrand™ 50155066
1666.06 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Digitale Steuerung
- Schwerkraftkonvektion
- Innere Glastür für eine gute Sicht auf die Proben
- Übertemperaturschutz
- Innenraum aus Edelstahl
- Schnittstelle serienmäßig
- Stapelbar
- Einfach zu entfernende Einlegebodenhalterungen und abgerundete Ecken für eine einfache Reinigung
- Zwei Lochblech-Einlegeböden aus Edelstahl sind im Lieferumfang enthalten
- Zwei Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung
- CE-Kennzeichnung
Inkubation, Lagerung, Mikrobiologie
Spezifikation
25 kg | |
Acero inoxidable | |
Edelstahl | |
UK und EU | |
Mikrobiologischer Inkubator | |
±0,3 °C bei 37 °C | |
Zwei Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung | |
565 x 530 x 720 mm | |
230 V, 50/60 Hz |
75 L | |
Schwerkraft | |
2 | |
Umgebungstemperatur + 7 bis 75 °C | |
Digital | |
±0,8 °C bei 37 °C | |
414 x 354 x 508 mm | |
41 kg |