Learn More
Fisherbrand™ Mikrobiologischer Inkubator mit Schwerkraftkonvektion
Artikelnummer. 15835911 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
75 L
117 L
194 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15835911
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Digitale Steuerung
  • Digitale Steuerung
  • Schwerkraftkonvektion
  • Übertemperaturschutz
  • Innenraum aus Edelstahl
  • Stapelbar
  • Manuell einstellbare Luftklappe für eine erhöhte Luftzirkulation
  • Einfach zu entfernende Einlegebodenhalterungen und abgerundete Ecken für eine einfache Reinigung
  • Zwei Draht-Einlegeböden sind im Lieferumfang enthalten
  • Zwei Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung
  • CE-Kennzeichnung
Trocknen, Erhitzen, einfache Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 25 kg
Kapazität (metrisch) 194 L
Kammermaterial Acero inoxidable
Convection Type Schwerkraft
Material Edelstahl
Anzahl Einschübe 2
Steckertyp UK und EU
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur + 7 bis 75 °C
Typ Mikrobiologischer Inkubator
Display Digital
Temperaturstabilität ±0,3 °C bei 37 °C
Temperaturgleichförmigkeit ±0,8 °C bei 37 °C
Gewährleistung Zwei Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung
Abmessungen (T x B x H) innen 589 x 464 x 708 mm
Abmessungen (L x B x H) 738 x 640 x 920 mm
Versandgewicht (metrisch) 66 kg
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz