Learn More
Graphitstab, 3.05 mm (0.12 Zoll) DM x 305 mm (12 in) Länge, 99.9995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
240.20 € - 910.53 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Graphite rod
Namenshinweis 3.05mm (0.12 in.) dia. x 305mm (12 in.) long
Hinweise zur Reinheitsqualität AGKSP grade, ultra 'F' purity
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
MDL-Nummer MFCD00144065
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11430341
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
040765.KM
25 Pc.
240.20 €
25 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11440341
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040765.KN
100 Pc.
910.53 €
100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Graphite rod is used in computer brushes, anodes, arc lamps, carbon coating, cathode ray tubes, and moderator in nuclear piles. It is used for high-temperature crucibles, as a lubricant and in lead pencils. Graphite rod coated with Th(IV), plays an useful application for ion selective electrode based on thorium oxinate complex. It is also essential for the preparation of lead(II)-selective PVC-coated graphite rod electrode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Kommunatorbürsten, Anoden, Lichtbogenlampen, Kohlebeschichtung, Kathodenstrahlröhren, Moderator in Atomstapeln
Spezifikation
Spezifikation
Graphite rod
AGKSP grade, ultra 'F' purity
MFCD00144065
99.9995%
3.05mm (0.12 in.) dia. x 305mm (12 in.) long
(Metallbasis)
Insoluble in water. Soluble in molten nickel.
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-955-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen