Learn More
Graphitpulver, synthetisch, leitfähig, -325-Gewebe, 99.9995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11325087
Graphitpulver, synthetisch, leitfähig, -325-Gewebe, 99.9995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11325087
28 g
Click to view available options
Menge:
28 g
113 g
227 g
454 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11325087
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040798.TA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Graphite powder is basically used for casting polishing purposes and molding. Natural graphite is mostly used for refractories, batteries, steel making, expanded graphite, brake linings, foundry facings and lubricants. It is also used in pigments, anodes arc-lamp carbons, coating cathode ray tubes and moderator in nuclear piles. Graphite (carbon) fiber and carbon nanotubes are also used in carbon fiber reinforced plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Schmierstoffe, Pigmente, Kohle-Anoden aus Lichtbogenlampen, Beschichten von Kathodenstrahlröhren, Moderator in Atommeilern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-42-5
Summenformel C
Molekulargewicht (g/mol) 12.01
MDL-Nummer MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
InChI-Schlüssel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC-Name Kohlenstoff
SMILES [C]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Graphite powder
Namenshinweis Synthetic
Farbe Schwarz
Netzgröße −325 Mesh
Hinweise zur Reinheitsqualität UCP-2 grade, ultra 'F' purity
Geruch Geruchsneutral
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 28 g
UN-Nummer UN1325
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water as well as other organic solvents.
Reinheit (%) 99.9995%
Güte Leitfähig
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS28K020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/07/2024 Catalog Number040798.TD,040798.TA,040798.TB,040798.TC
ChargennummerT21J047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number040798.TD,040798.TA,040798.TB,040798.TC
ChargennummerU17J041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/09/2023 Catalog Number040798.TD,040798.TA,040798.TB,040798.TC
ChargennummerT21J048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2023 Catalog Number040798.TD,040798.TA,040798.TB,040798.TC
ChargennummerS09I044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog Number040798.TA,040798.TB,040798.TC
Name des Produkts
Graphitpulver, synthetisch, leitfähig, -325-Gewebe, 99.9995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >