Learn More
asecos™ Granulat Universal Grobkorn
Artikelnummer. p-200003741 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
20 kg
60 kg
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
Artikelnummer. 17846476
Marke: asecos™ 9956
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Zum Abbinden von Ölen, Laugen, Fetten, Kraftstoffen, Lacken etc.
  • 1-3 mm Körnung
  • 20 kg Sack bindet bis zu 16 l Heizöl
  • Geeignet für feste Oberflächen
  • Optimale Rutschfestigkeit auch bei völliger Sättigung
  • Für innen und außen
Spezifikation
Material Loose Particulate
Typ Saugfähiges Granulat
Gewicht (angloamerikanisch) 44.09 lb.
Gewicht (metrisch) 20 kg