Learn More
Grant Instruments™ Grant Optima Heizthermostat
Kann dank der T-Klemme auf der Rückseite des Heizthermostats an einem senkrechten Tank befestigt werden. Der Grant Instruments™ Optima Heizthermostat mit T-Klemme bietet umfassende Spezifikationen für die meisten Anwendungen, die eine präzise Temperaturregelung erfordern.
Marke:  Grant Instruments™ TC120T
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15192585
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Einstellbarer Temperaturbereich von -47 bis 150 °C
  • Leistungsstarke integrierte Pumpe für externe Zirkulation, maximale Durchflussmenge 18 l/min, maximaler Druck310 mbar
  • Zirkulation im Tank mittels Rühren für gute Temperaturstabilität und Gleichförmigkeit
  • Vollfarbiges QVGA TFT-Display
  • Sollwert sowie drei einstellbare Temperaturwerte
  • Zeitschaltuhr für Reaktionszeiteinstellung, 99 Stunden, 59 Minuten, mit akustischem Alarm und Heizungssteuerung
  • Die Sicherheitsfunktion für die Flüssigkeitsauswahl passt sich dem Temperaturbereich oder der Heizleistung an
  • Fehleranzeige
  • Programmierbares Relais
  • Zweipunkt-Neukalibrierung von internen und externen Sonden (TXPEP, TXSEP)
  • Offset-Einstellung für optimale isothermische Leistung
  • USB-Anschlussmöglichkeit
  • Optionale Labwise™ PC-Software zur Programmeinrichtung, Datenprotokollierung und für Echtzeit-Kurven
  • Kann so programmiert werden, dass die Kühlung während eines Heiz- und Kühlprogramms ein- und ausgeschaltet wird
  • Speicherkapazität für ein Programm mit bis zu 30 Segmenten
  • Auswahl mehrerer Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch
  • Erkennung von niedrigem Flüssigkeitsstand durch Schwimmerschalter
  • Sicherheitsabschaltung bei Übertemperatur
  • Praktische Zubehörklemme zur Befestigung an Gefäßen
Spezifikation
Spezifikation
16 l/min
Umwälzthermostat
210 mbar
0,05°C
335 mm
2,3 kg
120/230 V
-20°C bis +120°C
Ja
TC120T
141 mm
172 mm
120/230 V 50/60 Hz 1500/1400 W
50/60 Hz