Learn More
Grant Instruments™ ASPIRATOR WITH TRAP FLASK
Temperaturbereich: 4 °C bis 40 °C
Marke: Grant Instruments™ FTA-1
Beschreibung
- Kompakt, effizient und einfach in der Anwendung
- Flexibel für den Anwender durch Auswahl zwischen Einzeltippen-Bedienung oder Mehrfachtippen-Option mit 8 Spitzen für die Verwendung auf Standard-PCR-Platten.
- Bevorzugt für die Verwendung einer generischen Laborvakuumleitung, da sie die Möglichkeit einer Kontamination einschränkt und genau dort eingesetzt werden kann, wo sich der Bediener befindet, d. h. keine spezielle Position im Labor für die Durchführung des Sauggebläses erforderlich ist.
- Der integrierte mikrobiologische Filter ist hydrophob und wurde entwickelt, um Bakterien, Viren oder infizierte Partikel abzufangen, die möglicherweise in den Sauglösungen vorhanden waren.
- Das Gerät kann direkt in einer Workstation aufgestellt werden, die mit einem schmalen 12 V-Netzkabel geliefert wird
- 2 Jahre Garantie
Spezifikation
1 L | |
Saugflasche mit Auffangkolben | |
210 mm | |
12 V, 0,3 A, 3,6 W | |
0,3 A |
4°bis 40 °C | |
2 Jahre | |
1,7 kg | |
12 V |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Grant Instruments™ ASPIRATOR WITH TRAP FLASK > Kapazität: 1 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur