Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gramicidin, 95 %
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J66771.MC
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15448259
  • 33.47 € / 100 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Targets primarily the cell membrane of Gram-positive bacteria and shows little effect against Gram-negative bacteria. Gramicidin is typically used as a topical antimicrobial agent because it also causes hemolysis of red blood cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HPLC
2 °C bis 8 °C
Zielt hauptsächlich auf die Zellmembran von grampositiven Bakterien ab und zeigt wenig Wirkung gegen gramnegative Bakterien.
Gramicidin, 95%
RUO - research use only
95%
Pulver
1882.29
100 mg
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke