Learn More
3M™ Graffiti Remover 3000
Graffiti Remover 3000
Marke: 3M™ 7100030784
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Graffiti-Entferner für Kunststoff-, lackierte oder lasierte Oberflächen. Wirksam gegen Sprühfarben, Permanentmarker, Lippenstift, Wachsmalstifte und Emulsionsfarbe
- Die flüssige Form des Lösungsmittels ermöglicht ein schnelles Eindringen und Aufbrechen von Graffiti
- Enthält weder NEP (N-Ethyl-pyrrolidon) noch NMP (N-Methyl-2-pyrrolidon), die in anderen Graffiti-Entfernern verwendet werden und ein signifikantes Gesundheitsrisiko darstellen können
- Ist nahezu geruchlos und verbessert dadurch den Anwenderkomfort und die Effizienz im Gegensatz zu herkömmlichen chemischen Entfernern, die starke Gerüche und schädliche Dämpfe freisetzen
- Geringe Umweltbelastung, da das Produkt keine aromatischen, aliphatischen oder chlorierten Lösungsmittel enthält
Spezifikation
Graffiti-Entferner | |
0,5 l |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Graffiti Remover 3000 > 0,5 l
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction