Learn More
3M™ Graffiti Remover 3000
Artikelnummer. p-7213704
Click to view available options
Volumen (metrisch):
500 mL
5 L
Packungsgröße:
4 Flaschen
Artikelnummer. 17179340
Marke: 3M™ 7100030785
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Formulated to quickly and effectively remove graffiti from brickwork and concrete surfaces. Effective on a wide range of graffiti substances including aerosol spray paint, permanent markers, crayon, and emulsion paint.
  • Graffiti-Entferner für Kunststoff-, bemalte oder lackierte Oberflächen
  • Wirksam gegen Aerosolsprayfarben, Permanentmarker, Lippenstift, Wachsmalstifte und Emulsionsfarbe
  • Die flüssige Form des Lösungsmittels ermöglicht ein schnelles Eindringen und Aufbrechen von Graffiti
  • Enthält weder NEP (N-Ethyl-pyrrolidon) noch NMP (N-Methyl-2-pyrrolidon), die in anderen Graffiti-Entfernern verwendet werden und ein signifikantes Gesundheitsrisiko darstellen können
  • Hat einen minimalen Geruch und verbessert dadurch den Anwenderkomfort und die Effizienz im Gegensatz zu herkömmlichen chemischen Entfernern, die starke Gerüche und schädliche Dämpfe freisetzen
  • Geringe Umweltbelastung, da das Produkt keine aromatischen, aliphatischen oder chlorierten Lösungsmittel enthält
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Graffiti-Entferner
Volumen (metrisch) 500 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3M Graffiti Remover 3000 (New formulation)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Fatty acids, C16-18,Ethyl 3-ethoxypropionate, Dimethyl Adipate, Dimethyl Succinate
  • UNKNOWN ACUTE-4 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
  • UNKNOWN AQUATIC-Enthält 10% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.