Learn More
Thermo Scientific™ Safelock Mikrozentrifugenröhrchen mit Graduierung
Einfaches Überprüfen, ob das Mikrozentrifugenröhrchen verschlossen ist, für hervorragende Sicherheit bei der Zentrifugation.
Marke: Thermo Scientific™ 3457IW
39.69 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23291" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.76500kg
Beschreibung
Die Sicherheit eines Röhrchens mit Schraubverschluss und die Anwenderfreundlichkeit eines Röhrchens mit Schnappverschluss Thermo Scientific™ Safelock Mikrozentrifugenröhrchen mit Graduierung bieten hervorragende Sicherheit bei der Zentrifugation. Einfaches Positionieren der aufklappbaren Verschlusskugel in der Rille verhindert unbeabsichtigtes Öffnen der Verschlusskappe und Verdunstung und gewährleistet die Probenintegrität.
Design mit Safelock Deckel
- Einfache Einhandbedienung lässt die aufklappbare Verschlusskappe zuschnappen und bringt die Verschlusskugel an ihren Platz, sodass wertvolle Proben geschützt sind
- Die aufklappbare Verschlusskugel reduziert die Belastung auf den Daumen
- Die glatte Oberfläche des Verschlusses reduziert die Wahrscheinlichkeit von Einrissen in den Handschuhen
- Die Graduierungen auf dem Mikrozentrifugenröhrchen ermöglichen einen effektiven Probennachweis
Höchste Qualität
- Diese aus reinem Polypropylen gefertigten Mikrozentrifugenröhrchen gewährleisten Probenintegrität und Sicherheit beim Kochen und Gefrieren sowie bei der Inkubation und Zentrifugation
- Außerordentlich stabile Leistung unter den Belastungen bei der Zentrifugation, um Röhrchenbruch zu verhindern
- Sterile Produkte sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, ATP, Keimen und Endotoxinen
- Nicht sterile Produkte sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA und Pyrogenen
Verpackungsoptionen
- Verschiedene Verpackungsoptionen tragen zum Kontaminationsschutz im Labor bei
- Für hohe Ansprüche an die Sterilität sind einzeln verpackte sterile Röhrchen erhältlich
Empfohlen für:
den täglichen Gebrauch unter strengen Laborbedingungen einschließlich Zentrifugation, Kochen, Inkubation, Gefrieren und Probenlagerung.
Spezifikation
24 k x G | |
1.5 ml | |
Polypropylen | |
Steril |
Zertifiziert frei von RNase, DNase, Pyrogen, Bioburden, ATP, PCR-Inhibitoren, Endotoxinen und DNA. | |
Naturfarben | |
500 Röhrchen pro Beutel/Einheit, 5 Einheiten/Karton | |
Ja |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.