Learn More
Thermo Scientific™ Safelock Mikrozentrifugenröhrchen mit Graduierung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10021782 Alle ansehen MBP Molecular BioProducts Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Kapazität (metrisch):
0.6 ml
Gehäuse 0.6mL
1.5 ml
2 ml
Max. RZB:
24 k x G
25 k x g
30 k x g
Gehäuse 30000xG
Verpackung:
100 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Einheit, 10 Einheiten/Karton
50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Einheit, 10 Einheiten/Karton
500 Röhrchen pro Beutel/Einheit, 5 Einheiten/Karton
Beutel/Einheit mit 500 Röhrchen, 5 Einheiten/Karton
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10021782
Marke: Thermo Scientific™ 3454
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Einfaches Überprüfen, ob das Mikrozentrifugenröhrchen verschlossen ist, für hervorragende Sicherheit bei der Zentrifugation.
Mit den Thermo Scientific™ Graduierte Safelock Mikrozentrifugenröhrchen können Sie die Sicherheit eines Röhrchen mit Schraubverschluss mit der Anwenderfreundlichkeit eines Röhrchen mit Schnappverschluss entdecken. Diese Röhrchen bieten höchste Sicherheit beim Zentrifugieren. Positionieren Sie die aufklappbare Sperrkugel einfach in der Nut, um ein versehentliches Öffnen der Verschlusskappe zu verhindern, Verdunstung zu vermeiden und die Probenintegrität zu gewährleisten.
Design mit Safelock Deckel
  • Einfache Einhandbedienung lässt die aufklappbare Verschlusskappe zuschnappen und bringt die Verschlusskugel an ihren Platz, sodass wertvolle Proben geschützt sind.
  • Die aufklappbare Verschlusskugel reduziert die Belastung auf den Daumen.
  • Die glatte Oberfläche des Verschlusses reduziert die Wahrscheinlichkeit von Einrissen in den Handschuhen.
  • Die Graduierungen auf dem Mikrozentrifugenröhrchen ermöglichen einen effektiven Probennachweis.
Höchste Qualität
  • Diese aus reinem Polypropylen gefertigten Mikrozentrifugenröhrchen gewährleisten Probenintegrität und Sicherheit beim Kochen und Gefrieren sowie bei der Inkubation und Zentrifugation.
  • Außerordentlich stabile Leistung unter den Belastungen bei der Zentrifugation, um Röhrchenbruch zu verhindern
  • Sterile Produkte sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, ATP, Keimen und Endotoxinen
  • Nicht sterile Produkte sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA und Pyrogenen.
Verpackungsoptionen
  • Verschiedene Verpackungsoptionen tragen zum Kontaminationsschutz im Labor bei.
  • Für hohe Ansprüche an die Sterilität sind einzeln verpackte sterile Röhrchen erhältlich
Empfohlen für:
den täglichen Gebrauch unter strengen Laborbedingungen einschließlich Zentrifugation, Kochen, Inkubation, Gefrieren und Probenlagerung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA und Pyrogenen
Kapazität (metrisch) 0.6 ml
Farbe Naturfarben
Material Polypropylen
Verpackung 100 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Einheit, 10 Einheiten/Karton
Sterilität Unsteril
Graduated Ja
Max. RZB 30 k x g
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.