Learn More
Gilac™ Graduated Round Bucket with Stainless Steel Handle
Graduated Round Bucket with Stainless Steel Handle is a highly durable food bucket with graduation.
25.97 €
Spezifikation
Höhe (angloamerikanisch) | 12.6 in. |
---|---|
Höhe (metrisch) | 320 mm |
Enthält | Bucket and Handle |
Menge | 14 L |
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17938931
|
Gilac™
G615521 |
Color: White |
25.97 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17908661
|
Gilac™
G615577 |
Color: Gray |
25.97 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Food bucket with graduation.
- Highly durable.
- Anti-wear skirt for increased product durability.
- Made from low density polyethylene making it highly resistant.
- Stainless steel handle.
- External dimensions include handles.
Spezifikation
12.6 in. | |
320 mm | |
Bucket and Handle | |
14 L |