Learn More
Hirschmann™ Graduierte Pipette mit Saugkolben
Artikelnummer. 10073900
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
Länge (metrisch):
335 mm
345 mm
360 mm
385 mm
430 mm
475 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10073900
Marke: Hirschmann™ 1190160
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Volumetrische Genauigkeit für Ihre Pipettierverfahren. Hirschmann Instruments™ Messpipetten mit Kolben werden mit braun gefärbter Graduierung geliefert.
  • Graduiert bis zur Spitze
  • In einer Vielzahl an Kapazitäten lieferbar
Spezifikation
Skala Ja
Graduierungsfarbe Braun
Graduierungsart Gelbe Permanentgraduierungen mit silberner Diffusionsfarbe
Menge Je 1
Volumen (metrisch) 10 ml
Länge (metrisch) 385 mm
Typ Messpipette