Learn More
Bochem™ Messkanne mit Graduierung
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Beschreibung
- Gefertigt aus Edelstahl
- Konische Form
- Mit Basis
Spezifikation
Spezifikation
Basisausführung | Konisch |
Oberer Durchmesser (metrisch) | 115 mm |
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Material | Edelstahl (18/10) |
Höhe (metrisch) | 115 mm |
Enthält | Base |
Schritten | Graduierungen 100 ml |
Dokumentation
Scientific Resources
Catalogs
Katalogseite
DateigrößeVersion: 613.2 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Messkanne mit Graduierung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur