Learn More
Bochem™ Messkanne mit Graduierung Artikelnummer.: 10038560
Zum Warenkorb hinzufügen
Bochem™ Messkanne mit Graduierung
Artikelnummer. 10038560
2000 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Artikelnummer. 10038560
Marke: Bochem™ 8663
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bochem™ Graduierter Messkanne mit Basis in konischer Form.
  • Gefertigt aus Edelstahl
  • Konische Form
  • Mit Basis
Spezifikation
Basisausführung Konisch
Oberer Durchmesser (metrisch) 160 mm
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Material Edelstahl (18/10)
Höhe (metrisch) 185 mm
Enthält Base
Schritten Graduierungen 100 ml
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Messkanne mit Graduierung >