Learn More
Brand™ Zentrifugenröhrchen aus Glas
Graduierungen und Beschriftungen in kontrastreicher weißer Emailfarbe.
Marke:  Brand™ 778713
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11868261
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus AR-GLAS™ oder Borosilikatglas 3.3
  • Kapazität: 15 ml
  • Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
  • Graduierungsabstände von 0.1 ml bei allen Modellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
15 ml
10/Packung
10/Packung
17 mm
Zentrifugenröhrchen
Borosilikatglas 3,3
10
Konisch
0 bis 15 ml
3500 × g