Learn More
Kartell™ Graduiertes konisches Zentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss
Das Material ist langlebig und wiedersteht hohen Zentrifugengeschwindigkeiten, was eine größere Bandbreite an Laboranwendungen ermöglicht. Kartell™ konisches Reagenzglas mit Messskala und Schraubverschluss zum sicheren Lagern, Vorbereiten und Umfüllen.
183.00 € - 384.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE IVD |
---|---|
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Farbe | Kristallklar |
Material | Polypropylen |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10073311
|
Kartell™
8400000 |
15 ml | Blau |
235.00 €
750 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10566901
|
Kartell™
8400200 |
50 ml | Blau |
183.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15462353
|
Kartell™
8400100 |
15 ml | Rot |
384.00 €
1050 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Lieferung mit dichtem Schraubverschluss
- RZB x g von 5000
- Hält Temperaturen bis zu -80 °C stand.
Spezifikation
CE IVD | |
Kristallklar | |
Schraubverschluss |
Polypropylen | |
Polypropylen |