Learn More
Fisherbrand™ Sterilisationspapier, Klasse 926
Als Wickelmaterial für medizinische Kleidung ausgelegt.
Marke: Fisherbrand™ 0926F00024
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gewicht: 60 g/m2
- Krepppapier
Anwendungen:
- Für den Einsatz in der Dampf-, Gas- und Gammastrahlensterilisation
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Grün | |
Verpackung medizinischer Kleidung, chirurgischer Instrumente und anderer Artikel, die bei der Dampf-, Gas- und Gammastrahlensterilisierung verwendet werden | |
Sterilisationspapier | |
926 | |
250er-Packung |
EN 868-2 | |
75 x 75 cm | |
75 cm | |
60 g/m2 | |
Papier | |
75 cm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Sterilisationspapier, Klasse 926 > Dimensions: 75L x 75cmW
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur