Learn More
Fisherbrand™ Oberflächenschutzpapier, Klasse 606
Artikelnummer. 11749865 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 m
570 mm
600 mm
Breite (metrisch):
0.49 m
0.6 m
0.92 m
460 mm
500 mm
Packungsgröße:
1 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 11749865
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Geeignet als saugfähiges Papier zum Schutz von Labortischen. Das weiße, hochabsorbierende Fisherbrand™ Oberflächenschutzpapier mit Gütegrad 606 ist mit einer einseitigen PE-Beschichtung versehen.
Anwendungen:
  • Absorptionskapazität: 200 g/m2
  • Schutz von Laborwerkbänken vor Säuren, toxischen, ätzenden und radioaktiven Flüssigkeiten, Glasschutz
  • Zur Rückgewinnung kostbarer Material wie Edelmetallen
  • Schutz und Einrichtung von Tierkäfigen
Spezifikation
Produkttyp Oberflächenschutzpapier
Material Papier
Extinktion Ja
Länge (metrisch) 50 m
Breite (metrisch) 0.92 m
Trägermaterial Polyethylen
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schutz von Laborwerkbänken vor Säuren, toxischen, ätzenden und radioaktiven Flüssigkeiten, Stoßschutz
Menge 1 Rolle