Learn More
Fisherbrand™ Hochgradig saugfähiges Josefpapier, Klasse 605
Für den Einsatz in Laboren und Krankenhäusern. Fisherbrand™ Hochgradig saugfähiges Josefpapier, Gütegrad 605 ist dünn und fusselfrei.
Marke: Fisherbrand™ 0605F00021
4.45 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Anwendungen:- Reinigen und Trocknen von aus Glas bestehenden Behältern, Röhrchen, Kolben, Mikroskopieplatten, Flaschen
Spezifikation
150 mm | |
150 x 150 mm | |
Reinigung und Trocknung von Glasbehältern, Röhrchen, Kolben, mikroskopischen Platten, Flaschen in Laboratorien und Krankenhäusern | |
605 |
150 mm | |
Blatt | |
200 Packungen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Hochgradig saugfähiges Josefpapier, Klasse 605 > Blatt; Abmessungen: 150 x 150 mm; Menge: 200PK
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur