Learn More
Fisherbrand™ Oberflächenschutzpapier, Klasse 604
Artikelnummer. 11758722 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
50 m x 46 cm
50 m x 6 cm
520 x 420 mm
570 x 460 mm
600 x 500 mm
Verpackungsart:
Einzelne Blätter
Oberflächenschutzpapier
Rolle
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Artikelnummer. 11758722
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Schutz der Laborarbeitsflächen vor dem Auslaufen gefährlicher Substanzen. Fisherbrand™ Klasse 604 Oberflächenschutzpapier schützt vor Schäden durch saure, toxische, korrosive und radioaktive Flüssigkeiten und Einflüsse.
  • Erhältlich im Bogen- oder Rollenformat
  • Das Polyethylen-beschichtete, saugfähige 125 g/m-Papier2 absorbiert Ausläufe und verhindert die Verteilung auf der Arbeitsfläche
Spezifikation
Produkttyp Oberflächenschutzpapier
Material Papier, Gütegrad 604
Länge (metrisch) 50 m
Breite (metrisch) 0.46 m
Abmessungen (L x B) 50 m x 46 cm
Trägermaterial Polyethylen
Farbe Weiß
Dicke 0.25 mm
Menge 1 Rolle
Verpackungsart Rolle