Learn More
Fisherbrand™ Oberflächenschutzpapier, Klasse 604
Artikelnummer. 11715375 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
50 m x 46 cm
50 m x 6 cm
520 x 420 mm
570 x 460 mm
600 x 500 mm
Verpackungsart:
Einzelne Blätter
Oberflächenschutzpapier
Rolle
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Artikelnummer. 11715375
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zum Schutz der Laborarbeitsflächen vor dem Auslaufen gefährlicher Substanzen. Fisherbrand™ Klasse 604 Oberflächenschutzpapier schützt vor Schäden durch saure, toxische, korrosive und radioaktive Flüssigkeiten und Einflüsse.
  • Erhältlich im Bogen- oder Rollenformat
  • Das Polyethylen-beschichtete, saugfähige 125 g/m-Papier2 absorbiert Ausläufe und verhindert die Verteilung auf der Arbeitsfläche
Spezifikation
Produkttyp Oberflächenschutzpapier
Material Papier, Gütegrad 604
Länge (metrisch) 520 mm
Breite (metrisch) 420 mm
Abmessungen (L x B) 520 x 420 mm
Trägermaterial Polyethylen
Farbe Weiß
Dicke 0.25 mm
Menge 100 Bögen
Verpackungsart Einzelne Blätter