Learn More
Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier aus Zellulose, Gütegrad 600: Scheiben
Für den Einsatz im Unterricht und auf Labortischen konzipiert. Das Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier aus Zellulose, Gütegrad 600 ist besonders kostengünstig.
2.50 € - 109.00 €
Spezifikation
Material | Zellulose |
---|---|
Porengröße | 10 to 20 μm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Economical filter Paper used in schools and as bench protective Paper |
Güte | 600 |
Menge | 100/Pckg. |
Produktcode | Marke | Format | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11832723
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 150 mm |
19.10 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11893182
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 250 mm |
38.30 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11852723
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 330 mm |
35.90 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11862723
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 400 mm |
44.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11718553
|
Fisherbrand™
|
Flache Scheibe | 125 mm |
4.70 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11728553
|
Fisherbrand™
|
Flache Scheibe | 150 mm |
7.17 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11734166
|
Fisherbrand™
|
Flache Scheibe | 185 mm |
9.10 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11728772
|
Fisherbrand™
|
Flache Scheibe | 47 mm |
8.35 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11718772
|
Fisherbrand™
|
Flache Scheibe | 90 mm |
4.05 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11863182
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 130 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11853182
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 100 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11872723
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 500 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11822723
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 70 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11708553
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 110 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11803192
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 100 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11873182
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 190 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11735335
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 200 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11765335
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 240 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11823192
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 190 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11785325
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 190 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11738772
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 240 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11833192
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 250 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11704166
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 270 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11775325
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 320 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11892723
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 330 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11802733
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 400 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11748772
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 42.5 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11842723
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 210 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11812733
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 500 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11795325
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 50 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11708772
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 55 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11798543
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 70 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11745335
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 110 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12982670
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 180 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Description
Anwendungen:- Einsatz in Krankenhäusern, Forschungslaboren, Schulen, Chemie-, Pharma-, Kosmetik-, Lebensmittelindustrie
Specifications
Zellulose | |
Economical filter Paper used in schools and as bench protective Paper | |
100/Pckg. |
10 to 20 μm | |
600 | |
0.15 mm |