Learn More
Sartorius™ Phasentrennungspapiere, silikonimprägniert, Klasse 480
Hydrophob dank Imprägnierung mit stabilisiertem Silikon. Bei Einsatz von Sartorius™ Silikonimprägnierten Phasentrennerpapieren mit Gütegrad 480 ist kein Scheidetrichter mehr erforderlich.
Marke: Sartorius™ FT-3-602-090
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Hält Wasser zurück, lässt jedoch Lösungsmittel durch
- Der Durchfluss endet automatisch, wenn das gesamte Lösungsmittel durchgeflossen ist
Anwendungen:
- Filtration von organischen Lösungsmitteln, die mit Wasser verunreinigt sind, um die wässrige von der organischen Phase zu trennen
- Filtration von Extraktionslösungen in klinischen oder medizinischen Laboren
- Abscheidung von Emulsionen, die bei der Extraktion von wässrigen Pflanzen- oder Wirkstofflösungen entstehen
Spezifikation
Scheibe | |
Spezialpapier zur Trennung wässriger von organischen Phasen | |
100/Pckg. | |
Filterpapier für qualitative Analysen |
Silizium-imprägniert | |
480 | |
0,19 mm | |
90 mm |