Learn More
Sartorius™ Gefaltete Filterpapiere aus Zellulose und Kieselgur, Sorte 470
Gewährleisten eine bessere Abscheideleistung sowie eine schnelle Rückhaltung feinster Partikel bei hohen Durchflussraten.
105.00 € - 173.00 €
Spezifikation
Format | Gefaltet |
---|---|
Material | Cellulose und Kieselgur |
Filtrationsgeschwindigkeit | 80sec. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Deutlich bessere Trennungsfähigkeiten als reine Zellulosepapiere bei gleicher Filtrationsrate |
Güte | 470 |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10270052
|
Sartorius™
FT-4-606-125 |
125 mm |
105.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10002291
|
Sartorius™
FT-4-606-150 |
150 mm |
105.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10286131
|
Sartorius™
FT-4-606-185 |
185 mm |
173.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Für die Filtration feinster, halbkolloidaler Präzipitate, z.B. aus Proteinen, Ton oder kaltgefälltem Barium
- Zur Klärung von Bier, Wein, Urin bei spektrophotometrischen oder refraktometrischen Untersuchungen
Spezifikation
Gefaltet | |
80sec. | |
470 | |
0,32 mm |
Cellulose und Kieselgur | |
Deutlich bessere Trennungsfähigkeiten als reine Zellulosepapiere bei gleicher Filtrationsrate | |
100/Pckg. | |
Kieselgur-Filterpapier |