Learn More
Cytiva Grade 3MM Chr Filter Paper for Blotting
Filter paper for blotting
283.00 € - 610.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Filterpapier für Blotting |
---|---|
Güte | Gütegrad 3MM Chr |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15893704
|
Cytiva
3030-909 |
40 x 40 cm |
283.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15520113
|
Cytiva
3030-928 |
60 x 60 cm |
610.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Gütegrad 3MM Chr
- Quadratisch
Spezifikation
Filterpapier für Blotting | |
Gütegrad 3MM Chr |