Learn More
Sartorius™ Filterscheiben mit glatter Oberfläche, Filterpapiere für qualitative Analysen, Klasse 3HW
Geeignet für routinemäßige qualitative Analysen und technische Anwendungsbereiche. Sartorius™ Glatte Filterpapierscheiben, Gütegrad 3-HW eignen sich für die Druck- und Vakuumfiltration. Die ultrareinen Filter sind als Filterscheiben in verschiedensten Durchmessern lieferbar.
8.50 € - 92.00 €
Spezifikation
Format | Scheibe |
---|---|
Material | Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff |
Particle Retention | 8 bis 12 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 20 μm/s |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für qualitativtechnische Analysen, geeignet für Routineanalysen wie etwa zur Klärung, Bestimmung von Substanzen, aber auch als Scheiben mit einem Mittelloch für technische Anwendungen |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10357261
|
Sartorius™
FT-3-303-100 |
100 mm |
20.70 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10498932
|
Sartorius™
FT-3-303-110 |
110 mm |
22.70 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10397401
|
Sartorius™
FT-3-303-120 |
120 mm |
19.10 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10375171
|
Sartorius™
FT-3-303-125 |
125 mm |
19.10 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10150611
|
Sartorius™
FT-3-303-150 |
150 mm |
19.05 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10239244
|
Sartorius™
FT-3-303-015 |
15 mm |
92.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10079670
|
Sartorius™
FT-3-303-185 |
185 mm |
24.60 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10643962
|
Sartorius™
FT-3-303-240 |
240 mm |
48.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10141141
|
Sartorius™
FT-3-303-270 |
270 mm |
42.80 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10039650
|
Sartorius™
FT-3-303-320 |
320 mm |
57.80 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10652592
|
Sartorius™
FT-3-303-385 |
385 mm |
84.90 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10045864
|
Sartorius™
FT-3-303-040 |
40 mm |
10.10 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10295701
|
Sartorius™
FT-3-303-050 |
50 mm |
12.75 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10767271
|
Sartorius™
FT-3-303-055 |
55 mm |
12.35 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10431812
|
Sartorius™
FT-3-303-060 |
60 mm |
8.50 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10101191
|
Sartorius™
FT-3-303-070 |
70 mm |
12.35 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10602592
|
Sartorius™
FT-3-303-080 |
80 mm |
9.70 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10273331
|
Sartorius™
FT-3-303-085 |
85 mm |
9.70 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10029640
|
Sartorius™
FT-3-303-090 |
90 mm |
21.67 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10441812
|
Sartorius™
FT-3-303-095 |
95 mm |
14.70 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10158771
|
Sartorius™
FT-3-303-045 |
45 mm |
12.35 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Diese glatten Filterpapierscheiben werden für routinemäßige qualitative Analysen wie die Klärung und Bestimmung von Substanzen verwendet. Die Scheiben haben für technische Anwendungen in der Mitte ein Loch. Filter sind nassfest, sodass sie für Druck- oder Vakuumfiltration geeignet sind.- Hergestellt aus raffiniertem Zellstoff und Baumwoll-Linters mit einem α-Zellulosegehalt von mehr als 95 %
- Reines technisches Filterpapier mit einem Aschegehalt von 0.1 bis 0.15 %
- Gütegrad 3-HW-Filter mit folgenden Merkmalen:
- Mittlere bis breite Poren für eine mäßig schnelle Filtrationsrate
- Nassberstbeständigkeit von 15 kPa
- Basisgewicht von 65 g/m2
- Nicht steril und in Großpackung.
Spezifikation
Scheibe | |
8 bis 12 μm | |
Für qualitativtechnische Analysen, geeignet für Routineanalysen wie etwa zur Klärung, Bestimmung von Substanzen, aber auch als Scheiben mit einem Mittelloch für technische Anwendungen | |
0,14 mm |
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff | |
20 μm/s | |
3HW | |
Qualitativ, technisch, glatt |