Learn More
Thermo Scientific™ Rubinkugeln der Güteklasse 25, Durchm.: 1 mm
37.50 € - 309.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Ruby Sphere |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 1 mm |
Güte | Gütegrad 25 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15491767
|
Thermo Scientific™
042075.KJ |
5 Stück |
37.50 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11326029
|
Thermo Scientific™
042075.KM |
25 Pieces |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11336029
|
Thermo Scientific™
042075.KN |
100 Pieces |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Ruby Sphere | |
1 mm | |
Gütegrad 25 |