Learn More
Sartorius™ Nassfeste Filterpapierscheiben, Klasse 1289
Geeignet für routinemäßige qualitative Analysen, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind. Sartorius™ Nassfeste Filterpapierscheiben, Gütegrad 1289, eignen sich für die Druck- und Vakuumfiltration. Die ultrareinen Filter sind als Filterscheiben in verschiedensten Durchmessern erhältlich.
9.00 € - 17.45 €
Spezifikation
Format | Scheibe |
---|---|
Material | Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff |
Particle Retention | 8 bis 12 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 20 μm/s |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird zu analytischen Zwecken sowie für Routineanalysen verwendet und kommt zum Einsatz, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10509393
|
Sartorius™
FT-3-207-030 |
30 mm |
9.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11721165
|
Sartorius™
FT-3-207-018 |
18 mm |
17.45 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10110135
|
Sartorius™
FT-3-207-045 |
45 mm |
16.05 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Diese Filterpapiere für qualitative Analysen werden hauptsächlich für analytische und routinemäßige Analysen verwendet, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind (z.B. Filtration bei Malzanalysen).- Aus Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von mehr als 95 %
- Sehr reine Filter mit einem Aschegehalt von weniger als 0.1 %
- Filter mit Gütegrad 1289 verfügen über die folgenden Merkmale:
- Für mittelfeine kristalline Präzipitate
- Mittlere bis große Porengröße für mittelschnelle Filtrierung
- Flächengewicht von 84 g/m2
- Nicht steril und in Großpackungen
Spezifikation
Scheibe | |
8 bis 12 μm | |
Wird zu analytischen Zwecken sowie für Routineanalysen verwendet und kommt zum Einsatz, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind | |
100/Packung | |
Filterpapier für qualitative Analysen |
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff | |
20 μm/s | |
1289 | |
0,21 mm |