Learn More
Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier, Sorte 122
Ein Universalfilterpapier, das für alle allgemeinen Arbeiten im Labor verwendet wird, für eine ausgezeichnete und konsistente Filtration.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.16000kg
Beschreibung
- Sehr schnelle Filtrationsgeschwindigkeit
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Erhältlich als flache oder gefaltete Scheiben
- Zu den Anwendungen gehören Krankenhäuser, Forschungslabore, Schulen, Chemieindustrie, Pharmazeutika und mehr
Spezifikation
Gefaltete Scheibe | |
Allgemeine Arbeiten | |
150 mm |
Extrem schnell | |
100/Packung |