Learn More
Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier, Klasse 122
Sehr schnelle Filterung. Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier aus Zellulose, Gütegrad 122 eignet sich für alle allgemeinen Arbeiten im Labor.
4.30 € - 170.00 €
Spezifikation
Material | Zellulose |
---|---|
Particle Retention | 17 bis 30 μm |
Porengröße | 17 bis 30 μm |
Güte | 122 |
Dicke (metrisch) | 0.17 mm |
Produktcode | Marke | Format | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11788742
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 130 mm |
15.90 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11758742
|
Fisherbrand™
|
Flache Scheibe | 190 mm |
13.20 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11788752
|
Fisherbrand™
|
Flache Scheibe | 330 mm |
22.45 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15535699
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 190 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11758752
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 400 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11768752
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 500 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11775205
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 450 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11705215
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 650 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11778752
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 70 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11812723
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 125 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11715205
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 110 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11708752
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 130 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15525699
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 150 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11725205
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 185 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11735205
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 210 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11765205
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 240 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11795205
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 110 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11738553
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 400 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11715905
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 500 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11795195
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 45 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11705205
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 55 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15565689
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 70 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Sehr schnelle Filtrationsgeschwindigkeit
- Verwendet für allgemeine Arbeiten, in Krankenhäusern und Forschungslabors
Spezifikation
Zellulose | |
17 bis 30 μm | |
0.17 mm |
17 bis 30 μm | |
122 |