Learn More
Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier aus Zellulose, Gütegrad 122
Sehr schnelle Filterung. Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier aus Zellulose, Gütegrad 122, eignet sich für alle allgemeinen Arbeiten im Labor.
22.45 € - 46.10 €
Spezifikation
Format | Gefaltete Scheibe |
---|---|
Material | Zellulose |
Particle Retention | 17 bis 30 μm |
Porengröße | 17 bis 30 μm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Filterpapier für allgemeine Arbeiten in Labors |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11738752
|
Fisherbrand™
|
100 mm |
22.45 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11788722
|
Fisherbrand™
|
250 mm |
46.10 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sehr schnelle Filtrationsgeschwindigkeit
- Für allgemeine Arbeiten, Krankenhäusern und Forschungslabore
- Anwendungsbereiche: Chemie, Pharmazie, Kosmetik, Lebensmittel und Getränke
Spezifikation
Gefaltete Scheibe | |
17 bis 30 μm | |
Filterpapier für allgemeine Arbeiten in Labors | |
100/Pckg. |
Zellulose | |
17 bis 30 μm | |
122 | |
0,17 mm |