Learn More
Gibco™ Grace's Insektenmedium, ergänzt
Grace's Insektenmedium, ergänzt
83.75 € - 730.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |
---|---|
Zelltyp | Insektenzelle |
Form | Flüssig |
Produkttyp | Grace's Insekten-Medium |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Insektenzellkultur |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11590396
|
Gibco™
11605045 |
500 ml |
83.75 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11500406
|
Gibco™
11605086 |
10 x 500 ml |
730.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Grace's Insektenmedium, Supplemented, wurde ursprünglich für die Anzüchtung von Zellen aus der australischen Schmetterlingsgattung Antheraea eucalyptientwickelt. Grace's Insektenmedium, Supplemented, ist heute weit verbreitet für das Wachstum von Spodeptera frugiperda Zellen, Sf9 und Sf21.Sf9 und Sf21 Zellen werden routinemäßig zur Expression von rekombinanten Proteinen mittels BEVS (Baculovirus Expression Vector System) eingesetzt. Wir bieten viele Gibco™ Media Optionen für eine Vielzahl von Insekten-Zellkulturanwendungen an.
Rezeptur
Dieses Insektenmedium von Grace enthält Laktalbuminhydrolysat, Yeastolat, L-Glutamin und Natriumbikarbonat. Die vollständige Zusammensetzung ist verfügbar. Das Insektenmedium von Grace enthält Laktalbuminhydrolysat und Yeastolat, die in der nicht ergänzten Version häufig nicht vorkommen.
cGMP-Fertigungs- und Qualitätssystem an zwei Standorten
Gibco™ Grace's Supplemented Insektenmedium wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland, Großbritannien, hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ Grace's Supplemented Insektenmedium an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (11605-094). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485 und 9001 zertifiziert.
Das Grace's Supplemented Insektenmedium enthält Laktalbuminhydrolysat und Yeastolat und wird üblicherweise mit 10 % ergänzt Fötales Kälberserum (FBS) vor dem Gebrauch ergänzt. Das Grace's Supplemented Insektenmedium erfordert Umgebungs-CO2 um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Spezifikation
2 bis 8 °C | |
Flüssig | |
Insektenzellkultur |
Insektenzelle | |
Grace's Insekten-Medium | |
Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden. |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.