missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poeppelmann™ GPN 800 Serie HDPE-Schraubverschluss, gelb

Mit leicht zu greifender externer Rippe für einfache Montage und Entfernung von Hand. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 800 Schraubverschlüsse sind aus gelbem PE-HD-Kunststoff gefertigt.

Marke:  Poeppelmann™ 80030200000

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10605315

  • 59.30 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Mit metrischen Gewinden
  • Beständig gegen Alkohol und schwache Säuren/Laugen
  • Geeignet für viele verschiedene Gewindetypen
Spezifikation

Spezifikation

Gelb
Geeignet für viele verschiedene Gewindetypen
16 mm
AD x H: 38 x 16 mm, M 30 x 2 Gewindeausführung
HDPE
16 mm
M 30 x 2 Gewinde
100/Packung
38 mm
Schraubkappen
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt