Learn More
Poeppelmann™ GPN 800 Serie HDPE-Schraubverschluss, gelb
Mit leicht zu greifender externer Rippe für einfache Montage und Entfernung von Hand. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 800 Schraubverschlüsse sind aus gelbem PE-HD-Kunststoff gefertigt.
Marke: Poeppelmann™ 80059450000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit metrischen Gewinden
- Beständig gegen Alkohol und schwache Säuren/Laugen
- Geeignet für viele verschiedene Gewindetypen
Spezifikation
Gelb | |
1 5/16 - 12 ohne Gewinde | |
100/Packung | |
40 mm | |
Schraubkappen |
Geeignet für viele verschiedene Gewindetypen | |
26 mm | |
AD x H: 40 x 26 mm, 1 5/16 – 12, Ausführung ohne Gewinde, 24 mm Innenhöhe | |
HDPE |