Learn More
Poeppelmann™ Gelbe Flanschkappe aus LDPE, GPN 680
83.95 € - 144.16 €
Spezifikation
Farbe | Gelb |
---|---|
Material | LDPE |
Typ | Flanschkappen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Fittings mit festem Innenfutter oder konischen Bohröffnungen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Rohrabschnitte mit Flanschende, insbesondere Ventile und Fittings mit festem Belag (z. B. Blei oder Gummi) oder konischen Bohrungen |
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10217114
|
Poeppelmann™
68001250000 |
Innendurchm. x H: 250 x 25 mm |
144.16 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 12-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10053984
|
Poeppelmann™
68001000000 |
Innendurchm. x H: 220 x 24 mm |
93.39 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10207574
|
Poeppelmann™
68000320000 |
Innendurchm. x H: 140 x 19 mm |
83.95 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 11-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10586825
|
Poeppelmann™
68000250000 |
Innendurchm. x H: 115 x 19 mm |
143.10 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Gelb | |
Flanschkappen | |
Für Rohrabschnitte mit Flanschende, insbesondere Ventile und Fittings mit festem Belag (z. B. Blei oder Gummi) oder konischen Bohrungen |
LDPE | |
Geeignet für Fittings mit festem Innenfutter oder konischen Bohröffnungen |