Learn More
Poeppelmann™ GPN 670 Serie LDPE-Flanschdeckel, gelb
Schließt die Öffnung und deckt die Dichtfläche und das Innengewinde ab und verhindert dabei ein versehentliches Ablösen. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 670 Flanschabdeckungen sind aus gelbem PE-LLD/PE-HD-Kunststoff gefertigt.
Marke: Poeppelmann™ 67002500000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gemäß DIN EN 12351
- Größere Toleranzen durch Rillen
- Geeignet für PN 10 bis PN 400 und DN 10 bis DN 250
Spezifikation
Gelb | |
Geeignet für BASF-Werksnorm 14-150 und Bohrungen für Schrauben | |
400 mm | |
Stecker für Flanschabdeckung |
Schließt die Öffnung und deckt die Dichtfläche und das Innengewinde ab | |
25 Packung | |
LDPE |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Poeppelmann™ GPN 670 Serie LDPE-Flanschdeckel, gelb > Außendurchmesser:400 mm, 34 mm Einstecktiefe
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur