Learn More
Poeppelmann™ GPN 670 Serie LDPE-Flanschdeckel, gelb
Schließt die Öffnung und deckt die Dichtfläche und das Innengewinde ab und verhindert dabei ein versehentliches Ablösen. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 670 Flanschabdeckungen sind aus gelbem PE-LLD/PE-HD-Kunststoff gefertigt.
Marke:  Poeppelmann™ 67000400000
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10319024
  • 150.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gemäß DIN EN 12351
  • Größere Toleranzen durch Rillen
  • Geeignet für PN 10 bis PN 400 und DN 10 bis DN 250
Spezifikation
Spezifikation
30 bis 45 mm
146 mm
Flansch