Learn More
Poeppelmann™ GPN 670 Serie LDPE-Flanschdeckel, gelb
Schließt die Öffnung und deckt die Dichtfläche und das Innengewinde ab und verhindert dabei ein versehentliches Ablösen. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 670 Flanschabdeckungen sind aus gelbem PE-LLD/PE-HD-Kunststoff gefertigt.
Marke:  Poeppelmann™ 67000650000
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10073934
  • 95.35 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gemäß DIN EN 12351
  • Größere Toleranzen durch Rillen
  • Geeignet für PN 10 bis PN 400 und DN 10 bis DN 250
Spezifikation
Spezifikation
Gelb
Geeignet für BASF-Werksnorm 14-150 und Bohrungen für Schrauben
180 mm
Stecker für Flanschabdeckung
Schließt die Öffnung und deckt die Dichtfläche und das Innengewinde ab
50/Packung
LDPE