Learn More
Poeppelmann™ Gelbe Universal-Schutzverschlüsse aus LDPE, GPN 620
23.95 € - 50.45 €
Spezifikation
Produkttyp | Universal-Schutzverschluss |
---|---|
Farbe | Gelb |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für zahlreiche Anwendungen als Stopfen oder Kappe |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10247504
|
Poeppelmann™
62000060000 |
27 mm | 10 mm |
23.95 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10655675
|
Poeppelmann™
62000220000 |
42 mm | 18 mm |
43.40 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10441785
|
Poeppelmann™
62000240000 |
45 mm | 19 mm |
50.45 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Spezifikation
Universal-Schutzverschluss | |
Gelb | |
Für zahlreiche Anwendungen als Stopfen oder Kappe |