Learn More
Poeppelmann™ GPN 600 Serie LDPE-Kegelverschluss, naturfarben (7 mm Einsetztiefe)
Marke:  Poeppelmann™ 60001060000
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10399234
  • 13.45 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Naturfarben
6,9 mm
AD x H: 14 x 6,9 mm
LDPE
Zur Verwendung als Stopfen in Öffnungen oder Innengewinden oder als Verschlusskappen für Außengewinde
100/Packung
14 mm
Konischer Verschluss