Learn More
Poeppelmann™ GPN 600 Serie LDPE-Kegelverschluss, naturfarben (7 mm Einsetztiefe)
Marke: Poeppelmann™ 60001330000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Naturfarben | |
6,8 mm | |
AD x H: 16 x 6,8 mm | |
LDPE |
Zur Verwendung als Stopfen in Öffnungen oder Innengewinden oder als Verschlusskappen für Außengewinde | |
100/Packung | |
16 mm | |
Konischer Verschluss |