Learn More
Poeppelmann™ GPN 600-Serie, konischer Verschluss aus naturfarbenem LDPE
Marke:  Poeppelmann™ 60005700000
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10657415
  • 60.20 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Naturfarben
13,5 mm
AD x H: 63 x 13,5 mm, 13,4 mm Einstecktiefe
LDPE
Zur Verwendung als Stopfen in Öffnungen oder Innengewinden oder als Verschlusskappen für Außengewinde
100/Packung
63 mm
Konischer Verschluss